Trifluoroacétate de 2,2,2-trifluoroéthyle
Synonyms: Trifluoroacetic acid (2,2,2-trifluoroethyl) ester
001221-25G 001221-100G 001221-500G
FLUO001221-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001221-25G FLUO001221-100G FLUO001221-500G
Trifluoroacétate de 2,2,2-trifluoroéthyle
Trifluoroacétate de 2,2,2-trifluoroéthyle
Formule: C₄H₂F₆O₂
MW: 196,05 g/mol
Point d'ébullition: 55 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1.5179 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00000418
Numéro CAS: 407-38-5
EINECS: 206-985-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité