2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 10% triméthylchlorosilane
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
HYPETS-38840EA 359 EUR InStock
HYPETS-38840
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 10% triméthylchlorosilane
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 10% triméthylchlorosilane
Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Numéro MDL: MFCD00008269
Numéro CAS: 25561-30-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité