Acide trifluoroacétique 0,1% (v/v) en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: TFA
ROTHCP05.1EA 0 EUR InStock
ROTHCP05.1
Acide trifluoroacétique 0,1% (v/v) en solution aqueuse
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité