2-Hexanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14867.09 A14867.18 A14867.22 A14867.36
A14867.09EA 28.1 EUR InStock
A14867.09 A14867.18 A14867.22 A14867.36
2-Hexanone ≥98%
2-Hexanone
Purity: 98% CAS No.: 591-78-6 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4010 Odour: Pungent Melting Point: -56° Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 1737676 Merck Reference: 14,6033 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00009482
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 126…127 °C
Point de fusion: –56 °C
Densité: 0.811
Point d'éclair: 23 °C (73 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009482
Numéro CAS: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6033
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité