2-Nonanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11781.0B A11781.18 A11781.22
A11781.0BEA 228 EUR InStock
A11781.0B A11781.18 A11781.22
2-Nonanone ≥98%
2-Nonanone
Purity: 98+% CAS No.: 821-55-6 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 Flash Point: 64°(147°F) Refractive Index: 1.4210 Melting Point: -15° Boiling Point: 195° Beilstein Reference: 1743645 MDL No.: MFCD00009553
Formule: C₉H₁₈O
Point d'ébullition: 195 °C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0.826
Point d'éclair: 64 °C (147 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009553
Numéro CAS: 821-55-6
EINECS: 212-480-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité