2-Nonanone, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
63969-1MLEA 41.9 EUR InStock
63969-1ML
2-Nonanone, Supelco®
2-Nonanone
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 192 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009553
Numéro CAS: 821-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité