2-Pentanone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13262.14 L13262.22 L13262.36
L13262.14EA 30.6 EUR InStock
L13262.14 L13262.22 L13262.36
2-Pentanone ≥99%
2-Pentanone
Purity: 99+% CAS No.: 107-87-9 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.3905 Melting Point: -78° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 506058 Merck Reference: 14,6114 UN No.: 1249 MDL No.: MFCD00009400
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 100…101 °C
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0.813
Point d'éclair: 7 °C (44 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009400
Numéro CAS: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
ONU: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6114
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité