2-Pentanone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15981500EA 116 EUR InStock
EHERC15981500
2-Pentanone
2-Pentanone
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 7 °C
Numéro MDL: MFCD00009400
Numéro CAS: 107-87-9
ONU: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06193
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité