2-Pentanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05965.0500 8.05965.0100
8.05965.0500EA 142 EUR InStock
8.05965.0500 8.05965.0100
2-Pentanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Pentanone
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0.809 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009400
Numéro CAS: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
ONU: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06193
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 43 g/l (25 °C)
Melting Point -78 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 101 - 103 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 37 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.3895 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 8.2 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 449 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité