2-Pentanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14536.1000 8.14536.2500
8.14536.1000EA 51 EUR InStock
8.14536.1000 8.14536.2500
2-Pentanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Pentanone
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0.809 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009400
Numéro CAS: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
ONU: 1224
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06193
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 43 g/l (25 °C)
Melting Point -78 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 101 °C (1013 hPa)
Flash Point 8 °C
Explosion Limit 1.56 - 8.70 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 449 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité