2-Tridécanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A19042.14 A19042.22
A19042.14EA 37.3 EUR InStock
A19042.14 A19042.22
2-Tridécanone ≥98%
2-Tridécanone
Purity: 98+% CAS No.: 593-08-8 Molecular Formula: C13H26O Formula Weight: 198.35 Flash Point: 122°(251°F) Refractive Index: 1.4350 Odour: Characteristic Melting Point: 29-31° Boiling Point: 133-134°/10mm Beilstein Reference: 1757402 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00008968
Formule: C₁₃H₂₆O
Point d'ébullition: 133…134 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 29…31 °C
Densité: 0.822
Point d'éclair: 122 °C (251 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008968
Numéro CAS: 593-08-8
EINECS: 209-784-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité