2-Undécanone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
140690050 140692500 140690010
ACRO140690050EA 23.3 EUR InStock
ACRO140690050 ACRO140692500 ACRO140690010
2-Undécanone 98%
2-Undécanone
Formule: C₁₁H₂₂O
MW: 170,3 g/mol
Point d'ébullition: 231…232 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 11…13 °C
Densité: 0.824 g/cm³
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009583
Numéro CAS: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06178
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité