3-Heptanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16977.AD A16977.AK A16977.AU
A16977.ADEA 40.1 EUR InStock
A16977.AD A16977.AK A16977.AU
3-Heptanone ≥98%
3-Heptanone
Purity: 98% CAS No.: 106-35-4 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.19 Flash Point: 41°(105°F) Refractive Index: 1.4090 Odour: Pungent Melting Point: -37° Boiling Point: 147-149° Beilstein Reference: 506161 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00009483
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 147…149 °C
Point de fusion: –37 °C
Densité: 0.818
Point d'éclair: 41 °C (105 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009483
Numéro CAS: 106-35-4
EINECS: 203-388-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité