Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Heptanone

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC14127700EA 67 EUR InStock
EHERC14127700
3-Heptanone
3-Heptanone


Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 147 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 41 °C
Numéro MDL: MFCD00009483
Numéro CAS: 106-35-4
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité