3-Heptanone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCHE149EA 290 EUR InStock
PROOCHE149
3-Heptanone
3-Heptanone
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 147 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 41 °C
Numéro MDL: MFCD00009483
Numéro CAS: 106-35-4
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité