Cryolithe
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Hexafluoroaluminate de trisodium
1.06457.0100EA 0 EUR InStock
1.06457.0100 1.06457.1000
Cryolithe
Cryolithe
Formule: AlF₆Na₃
MW: 209,94 g/mol
Point de fusion: 1000 °C
Densité: 2,9 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 15096-52-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité