3-Hexadécanone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
L05098.06 L05098.14
L05098.06EA 58.3 EUR InStock
L05098.06 L05098.14
3-Hexadécanone 95%
3-Hexadécanone
Purity: 95% CAS No.: 18787-64-9 Molecular Formula: C16H32O Formula Weight: 240.43 Melting Point: 41-45° Boiling Point: 140°/2mm MDL No.: MFCD00048458
Formule: C₁₆H₃₂O
MW: 240,43 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 41…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048458
Numéro CAS: 18787-64-9
EINECS: 242-572-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité