3-Hexanone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
146900100 146900500 146902500
146900100.EA 30.4 EUR InStock
146900100. 146900500. 146902500.
3-Hexanone 98%
3-Hexanone
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 123 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –55.4 °C
Densité: 0.81 g/cm³
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009402
Numéro CAS: 589-38-8
EINECS: 209-645-4
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité