3-Nonanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19878.22 A19878.14
A19878.22EA 170 EUR InStock
A19878.22 A19878.14
3-Nonanone ≥98%
3-Nonanone
Purity: 98% CAS No.: 925-78-0 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4200 Melting Point: -8° Boiling Point: 187-188° Beilstein Reference: 1700447 MDL No.: MFCD00009541
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 187…188 °C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0.825
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009541
Numéro CAS: 925-78-0
EINECS: 213-125-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité