3-Octanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12113.14 A12113.22
A12113.14EA 37.7 EUR InStock
A12113.14 A12113.22
3-Octanone ≥98%
3-Octanone
Purity: 98% CAS No.: 106-68-3 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -23° Boiling Point: 167-168° Beilstein Reference: 1700021 Merck Reference: 14,6084 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00009515
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 167…168 °C
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0.822
Point d'éclair: 51 °C (123 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009515
Numéro CAS: 106-68-3
EINECS: 203-423-0
ONU: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6084
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité