3-Pentanone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Diethyl ketone
A15297.0F A15297.AE A15297.AP
A15297.0FEA 120 EUR InStock
A15297.0F A15297.AE A15297.AP
3-Pentanone ≥99%
3-Pentanone
Purity: 99% CAS No.: 96-22-0 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 7°(45°F) Refractive Index: 1.3920 Odour: Acetone-like Melting Point: -39° Boiling Point: 102-103° Beilstein Reference: 635749 Merck Reference: 14,3121 UN No.: 1156 MDL No.: MFCD00009320
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 102…103 °C
Point de fusion: –39 °C
Densité: 0.812
Point d'éclair: 7 °C (45 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009320
Numéro CAS: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
ONU: 1156
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3121
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité