3-Pentanone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Diéthylcétone
EHERC15981600EA 116 EUR InStock
EHERC15981600
3-Pentanone
3-Pentanone
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,8148 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 13 °C
Numéro MDL: MFCD00009320
Numéro CAS: 96-22-0
ONU: 1156
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03148
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité