L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-Pentanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Diethyl ketone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.03605.0100 8.03605.1000 8.03605.9025 8.03605.9046 8.03605.9020
8.03605.0100EA 30.6 EUR InStock
8.03605.0100 8.03605.1000 8.03605.9025 8.03605.9046 8.03605.9020
3-Pentanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3-Pentanone
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Point d'ébullition: 101
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0.8148 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 13
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009320
Numéro CAS: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
ONU: 1156
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03148
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 101 - 103 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 37.6 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.3923 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 7.7 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 6.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C
Synonyms 3-Pentanone, Ethyl ketone
Hill Formula C5H10O
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité