VWR®, Sacs d'élimination
Fournisseur: VWR Collection
129-0582EA 278 EUR InStock
129-0582 129-0583 129-0578 129-0584 129-0585 129-0586 129-0587 129-0588 129-0589 129-0579 129-0580 129-0581
VWR®, Sacs d'élimination
Sachets Sacs à déchets
Pour l'élimination des déchets de laboratoire en toute sécurité, comme les pointes de pipette, les boîtes de Petri jetables, les tubes d'échantillons, etc.
PP, épaisseur 40 µm, transparent, avec ou sans inscription "Biohazard".
  • Résistance à une température maximale de 145 °C Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité