Cryotubes, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5001-0050 5001-0020 5001-0012 5001-1020
NALG5001-0050EA 240 EUR InStock
NALG5001-0050 NALG5001-0020 NALG5001-0012 NALG5001-1020
Cryotubes, Nalgene®
Fioles
Adaptés au stockage réfrigéré standard (+4 °C) jusqu'à l'azote liquide en phase gazeuse.
  • Black barcode on white background for high contrast and readability even in high-frost conditions
  • Human readable code below the barcode for easy visual identification without a barcode reader
  • External thread, conical bottom, self-standing
  • Non cytotoxic, DNase- and RNase-free
En PPCO, stériles.
System 100™ vials with PP closure and internal silicone gasket allow for maximum storage capacity.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité