4-Heptanone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
146550050 146555000 146550025
ACRO146550050EA 24.5 EUR InStock
ACRO146550050 ACRO146555000 ACRO146550025
4-Heptanone 98%
4-Heptanone
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 0.81 g/cm³
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009403
Numéro CAS: 123-19-3
EINECS: 204-608-9
ONU: 2710
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03379
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité