4-Heptanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21222.AE B21222.AK
B21222.AEEA 29.1 EUR InStock
B21222.AE B21222.AK
4-Heptanone ≥98%
4-Heptanone
Purity: 98% CAS No.: 123-19-3 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.19 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4070 Melting Point: -33° Boiling Point: 143-144° Beilstein Reference: 1699049 Merck Reference: 14,3345 UN No.: 2710 MDL No.: MFCD00009403
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 143…144 °C
Point de fusion: –33 °C
Densité: 0.818
Point d'éclair: 48 °C (118 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009403
Numéro CAS: 123-19-3
EINECS: 204-608-9
ONU: 2710
ADR: 3,III
Merck Index: 14,3345
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité