4-Heptanone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCHE150EA 290 EUR InStock
PROOCHE150
4-Heptanone
4-Heptanone
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0,8116 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Numéro MDL: MFCD00009403
Numéro CAS: 123-19-3
ONU: 2710
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03379
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité