Buckets
Fournisseur: Brand
71772 71774
BRND71772EA 19 EUR InStock
BRND71772 BRND71774
Buckets
Godets
HDPE, white.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Scale with 1 litre steps
  • Without spout and lid (Please order push-on lid seperately)
For industrial and laboratory applications. With handle.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité