Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Pentadécanone 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

ACRO169790250EA 651 EUR InStock
ACRO169790250
8-Pentadécanone 98%
8-Pentadécanone


Formule: C₁₅H₃₀O
MW: 226,4 g/mol
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…44 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00009555
Numéro CAS: 818-23-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Glistening crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité