9-Heptadécanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L01630.06EA 130 EUR InStock
L01630.06 L01630.14
9-Heptadécanone ≥98%
9-Heptadécanone
Formule: C₁₇H₃₄O
MW: 254,46 g/mol
Point d'ébullition: 250…253 °C
Point de fusion: 51…53 °C
Numéro CAS: 540-08-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité