Méthyléthylcétone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Butanone-2MEKAdditif EK 500
L13185.AUEA 45.8 EUR InStock
L13185.AU L13185.0F L13185.AP
Méthyléthylcétone ≥99%
Méthyléthylcétone
Formule: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C
Point de fusion: –87 °C
Densité: 0,805
Point d'éclair: –3 °C (26 °F)
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
ONU: 1193
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06097
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/79/720379.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité