Portoirs pour boîtes de Pétri, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
NALG5922-0024EA 121 EUR InStock
NALG5922-0024
Portoirs pour boîtes de Pétri, Nalgene®
Portoirs Distributeurs de boîtes de Petri
Cadre en acrylique avec montants en PC.
  • Léger
  • Facilité de chargement
  • Permet un transport sûr
Montants incassables en PC. Livrés non assemblés. Peut contenir jusqu'à vingt-quatre boîtes de 100 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité