Méthyléthylcétone ≥99.5% (par GC), BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Butanone-2MEKAdditif EK 500
Conditionné sous azote
9214-03EA 285.79 EUR InStock
9214-03
Méthyléthylcétone ≥99.5% (par GC), BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Méthyléthylcétone
Formule: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 79,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
ONU: 1193
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06097
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/79/720379.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-350 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 340 nm ≤0.07
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 335 nm ≤0.40
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤330
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.5 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb
Assay (CH₃COCH₂CH₃) (by GC) ≥99.5 %
Residue after Evaporation ≤3.0 ppm
Water (by KF, volumetric) ≤0.03 %
Product Information (not specifications):
Windows of Infrared Transmittance (0.1-mm path,50-100% T) µm:
2.0-2.8; 2.9-3.2; 3.6-5.5; 9.4-9.8; 11.0-12.8; 13.5-15.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité