Méthyléthylcétone, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09708.1000 1.09708.2500 1.09708.6025
1.09708.1000EA 67.6 EUR InStock
1.09708.1000 1.09708.2500 1.09708.6025
Méthyléthylcétone, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Méthyléthylcétone
Formule: C₂H₅COCH₃
Point d'ébullition: 79.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
ONU: 1193
ADR: 3,
ATTEINDRE: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 292 g/l (20 °C)
Melting Point -86 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 79.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 105 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Refractive Index 1.3814 (15 °C)
Explosion Limit 1.8 - 11.5 %(V)
Density 0.805 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 514 °C
Evaporation number 6.3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité