Acétone 99.5+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
176800010 176800025 176805000 176800050 176800250 176800026
ACRO176800010EA 43.5 EUR InStock
ACRO176800010 ACRO176800025 ACRO176805000 ACRO176800050 ACRO176800250 ACRO176800026
Acétone 99.5+% pour analyses
Acetone
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 56 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.79 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=14060ee06e1694ad879b7689cbcf85e74aa62c24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.05 ppm
KMnO4-reducing substance ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité