Acétone 99.6% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
400100010 400105000 400100025
ACRO400100010EA 52.4 EUR InStock
ACRO400100010 ACRO400105000 ACRO400100025
Acétone 99.6% ACS
Acetone
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 56.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.79 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=14060ee06e1694ad879b7689cbcf85e74aa62c24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (K.F.)
Solubility (in water) Passes test
GC ≥99.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0006 meq/g
Aldehyde (HCHO) ≤0.002 %
Methanol ≤0.05 %
KMnO4-reducing substance Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité