L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Aceton 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Gevaar
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
L10407.AU L10407.0F
L10407.AUEA 35.1 EUR InStock
L10407.AU L10407.0F
Aceton 99
Aceton
Purity: 99+% CAS No.: 67-64-1 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: -17°(1°F) Refractive Index: 1.3590 Odour: Characteristic Melting Point: -94° Boiling Point: 56° Beilstein Reference: 635680 Merck Reference: 14,66 UN No.: 1090 MDL No.: MFCD00008765
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 56 °C
Point de fusion: –94 °C
Densité: 0.791
Point d'éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Kamertemperatuur
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 14,66
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité