Tuyaux en PE-BD, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
8010-0125 8010-0250 8010-0375 8010-0500 8010-0625
228-0610EA 59.1 EUR InStock
228-0610 228-0612 228-0613 228-0614 228-0615
Tuyaux en PE-BD, Nalgene®
Tuyaux Transfer Tubing
Made of LDPE, translucent.
  • Contains no plasticizers
  • Nontoxic, odorless, and tasteless
  • Superior chemical resistance
Economically priced and highly suitable for laboratory and industrial use, this low density polyethylene tubing is less flexible than Nalgene 180 PVC tubing but can be bent to facilitate set-ups.
Not autoclavable, but may be chemically sterilized.
Certifications: Complies with FDA Regulations for food use
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité