L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Media bottles, square, sterile, with screw cap, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
382019-0030 382019-0125 382019-0060 382019-0250 382019-0500 382019-1000 382019-2000
216-2263EA 708 EUR InStock
216-2263 216-2265 216-2264 216-2266 216-2267 216-2268 216-2269
Media bottles, square, sterile, with screw cap, Nalgene®
Flacons Flacons pour milieux de culture
Certified clean container is made of PETG and comes with a sterile, natural HDPE closure with a tamper-resistant seal.
  • Non-cytotoxic, non-pyrogenic, non-hemolytic; gamma irradiated to a 10-⁶ Sterility Assurance Level
  • Leakproof bottle is free of animal derived components (ADCF) and lot certified for low particulate limits
  • Sterile
Manufactured in a certified ISO 14644-1 Class 7 cleanroom and packaged in cleanroom grade heat-sealed bags to assure product integrity. Suitable for pharmaceutical and biotechnology applications that require processing andMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité