Fioles jaugées, classe A, graduation bleue, BLAUBRAND®, PURprotect
Fournisseur: Brand
36549 36548 36550 36551 36552 36553
612-3644EA 77 EUR InStock
612-3644 612-3643 612-3645 612-3647 612-3648 612-3649
Fioles jaugées, classe A, graduation bleue, BLAUBRAND®, PURprotect
Ballons Fioles jaugées
Verre borosilicaté 3.3, revêtement en plastique PUR, avec bouchon en PP.
  • Calibrée pour contenir 'In', avec un certificat de lot
  • En cas de chaleur sèche, la température d’emploi s’élève à 135 °C au maximum (durée de contact ˂30 minutes)
  • Une stérilisation fréquente à la vapeur à une température de 121 °C diminue la protection anti-éclats
  • La température maximale de nettoyage est de 95°C
  • Marquage DE-M
Le revêtement PUR envelope le flacon de verre comme une chemise de protection. Ainsi, l'effet dangereux produit par les éclats est considerablement réduit dans le cas où le flacon se casse. La charge électrostatique n’est pas plus élevée que dans le cas de fioles jaugées en verre sans revêtement. Afin de permettre une distinction à l’oeil nu, le revêtement est teinté en bleu clair.
*Col large.
Certifications: DIN EN ISO 1042.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité