L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Septum caps, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
342178-0384 342178-0240
NALG342178-0384EA 1200 EUR InStock
NALG342178-0384 NALG342178-0240
Septum caps, Nalgene®
Capuchons Bouchons pour flacons
HDPE with silicone/PTFE septum.
  • Sterile 10⁻⁶ SAL
  • No adhesives used to attach septum to high density polyethylene closure
  • Non-cytotoxic and non-pyrogenic
  • Dual septum material for improved gas barrier
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité