Acétone, Selectipur® pour industrie électronique
Fournisseur: BASF ELECTRONIC CHEMICALS
Synonyms: Diméthyle cétone
55954791.EA 1570 EUR InStock
55954791.
Acétone, Selectipur® pour industrie électronique
Acétone
Produit de BASF
Attention: Ce produit n'est pas autorisé à la vente dans tous les pays : Veuillez vérifier auprès de votre bureau VWR I local ou de votre fournisseur.
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 56,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95,4 °C
Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
ONU: 1090
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00067
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité