Jeux de rinçage pour pipettes
Fournisseur: Brand
29120 29125 29210 29215
BRND29120EA 326 EUR InStock
BRND29120 BRND29125 BRND29210 BRND29215
Jeux de rinçage pour pipettes
Pipettes Lave-pipettes
Système permettant le nettoyage simple et en douceur des pipettes avec rinçage du siphon répété.
  • Raccord d'alimentation en eau avec buse de flexible, Ø extérieur 12 mm
  • Système de nettoyage complet composé d'un appareil de rinçage, d'un récipient de trempage et d'un panier pour pipettes (chaque composant est à commander séparément)
  • Régler le débit d'eau à environ 2 l/min
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité