VWR® Rota-Rack, Supports rotatifs pour tubes à essai
Fournisseur: VWR Collection
211-0378EA 182 EUR InStock
211-0378 211-0379
VWR® Rota-Rack, Supports rotatifs pour tubes à essai
Portoirs Tube Racks
En PP.
  • Excellente résistance thermique, autoclavable
  • Type A : Un côté pour 2 tubes de 50 ml, un autre pour 8 tubes de 15 ml, un troisième pour 6 tubes de 20 mm et un quatrième pour 10 tubes de 10 à 13 mm de diamètre
  • Type B : Un côté pour 6 tubes de 15 ml, un autre pour 9 tubes de ¹,⁵/₂,₀ ml, un troisième pour 12 tubes de ⁰,⁵/₀,₆ ml et un quatrième pour 32 tubes de 0,2 ml ou 4 barrettes avec 8 tubes PCR
Portoirs avec quatre modules rotatifs indépendants de différentes couleurs - violet, bleu, vert et jaune - pour charger simultanément des tubes à essai, des tubes de culture, des tubes à centrifuger ou des tubes à microcentrifugation de différentes tailles.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité