Acétone ≥99.8%, SupraSolv® pour GC-ECD/FID, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00012.1000 1.00012.2500 1.00012.4000 1.00012.9030
1.00012.1000EA 74.3 EUR InStock
1.00012.1000 1.00012.2500 1.00012.4000 1.00012.9030
Acétone ≥99.8%, SupraSolv® pour GC-ECD/FID, Supelco®
Acétone
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionisation Detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 56.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue <= 3.0 mg/L
Water = 0.05%
Colour =10 Hazen
GC/ECD (retention range 1,2,4-trichlorobenzene to decachlorobiphenyle, individual signals (lindane standard)) <= 3 pg/ml
GC/FID (retention range n-undecane to n-tetracontane, individual signals (n-tetradecane standard)) <= 3 ng/ml
Suitability Residue Analysis
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité