Acétone, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00013.1000 1.00013.2500 1.00013.6010 1.00013.6025 1.00013.6190 1.00013.9950 1.00013.9180 1.00013.9911
1.00013.1000EA 89.5 EUR InStock
1.00013.1000 1.00013.2500 1.00013.6010 1.00013.6025 1.00013.6190 1.00013.9950 1.00013.9180 1.00013.9911
Acétone, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Acetone
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 56.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=14060ee06e1694ad879b7689cbcf85e74aa62c24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité