VWR® SP100, Pipette-paille automatique, volume fixe
Fournisseur: VWR
VWR® SP100
710-1021EA 247 EUR InStock
710-1021
VWR® SP100, Pipette-paille automatique, volume fixe
Pipettes Pipettes pailles
Cette pipette à déplacement d'air, avec deux volumes fixes précalibrés, permet d'effectuer des pipetages de 1 et 0,1 ml du même liquide. Alternative aux pipettes graduées en verre pour les dilutions séquentielles 1:10 en bactériologie.
  • Activation en douceur, excellente ergonomie, entretien, nettoyage et désinfection faciles
  • Deux volumes fixes pré-calibrés - aucun réglage requis
  • Les deux volumes calibrés indépendamment
  • Filtre de protection de buse PE interchangeable
  • Système Justip™ pour le réglage de la hauteur de l'éjecteur de pointe
  • Autoclavable
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité