Acétone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20067.320EA 47.2 EUR InStock
20067.320 20067.290
Acétone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 56.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.2 %
Absorbance (345 nm) Max. 0.3
Absorbance (350 nm) Max. 0.1
Absorbance (360 nm) Max. 0.01
Transmittance (345 nm) Min. 50 %
Transmittance (350 nm) Min. 80 %
Transmittance (360 nm) Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité