Méthoxyacétone
Fournisseur: Molekula
MOLEM33310079EA 0 EUR InStock
MOLEM33310079
Méthoxyacétone
Méthoxyacétone
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –66 °C
Densité: 0,957 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24 °C
Numéro MDL: MFCD00008768
Numéro CAS: 5878-19-3
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité